Learn More
[2-[(2,6-diméthylphényl)amino]-2-oxoéthyl]carbamate-d6 1,1-diméthyléthyl ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule moléculaire | C20 H16 O |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15- |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 4-[(Z)-1,2-diphénylétényl]phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.34 |
| Poids de la formule | 272.12 |