Learn More
[2-[(2,6-diméthylphényl)amino]-2-oxoéthyl]carbamate-d6 1,1-diméthyléthyl ester, TRC
Code produit 30365039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365039 2.5 mg 2.50mg
30350375 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30365039 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2328522.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester
Formule moléculaire C20 H16 O
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15-
SMILES Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3
Nom IUPAC 4-[(Z)-1,2-diphénylétényl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 272.34
Poids de la formule 272.12