Learn More
2-(2,6-Dioxo-3-pipéridinyl)-4-fluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-fluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 835616-60-9 |
| Formule moléculaire | C13H9FN2O4 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-fluoroisoindoline-1,3-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9FN2O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5H2,(H,15,17,18) |
| SMILES | N1(C(C=2C(F)=CC=CC2C1=O)=O)C3C(NC(CC3)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.22 |