Learn More
2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-un, 94 %, contenant jusqu’à env. 6 % d’acétone, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one est utilisé dans la synthèse des dihydropyrimininones comme inhibiteurs de symportier de l’iodure de sodium picomolaire. Il est également utilisé dans la synthèse de l’inhibiteur de Hsp90 de résorcinol amide AT13387. Il est utilisé dans la synthèse de l’acétylcétène par pyrolyse éclair.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one |
| Point de fusion | 7°C |
| Densité | 1.094 |
| Point d’ébullition | 65°C to 67°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | 14°C (57°F) |
| Notes de pourcentage du dosage | Cont. jusqu’à ≈6 % d’acétone |
| Indice de réfraction | 1.461 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 2408 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, contains up to 6% acetone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one