Learn More
2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-un, 94 %, contenant jusqu’à env. 6 % d’acétone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452387 500 g 500g
11432387 25 g 25g
11442387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11452387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14254.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one est utilisé dans la synthèse des dihydropyrimininones comme inhibiteurs de symportier de l’iodure de sodium picomolaire. Il est également utilisé dans la synthèse de l’inhibiteur de Hsp90 de résorcinol amide AT13387. Il est utilisé dans la synthèse de l’acétylcétène par pyrolyse éclair.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5394-63-8
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00040468
Clé InChI XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
CID PubChem 79368
Nom IUPAC 2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Point de fusion 7°C
Densité 1.094
Point d’ébullition 65°C to 67°C (2 mmHg)
Point d’éclair 14°C (57°F)
Notes de pourcentage du dosage Cont. jusqu’à ≈6 % d’acétone
Indice de réfraction 1.461
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2408
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 94%