Learn More
2,2,6-triméthyle-4H-dioxin-4-one, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532841 100 g Flacon en verre 100g
10107983 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10532841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296911000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5394-63-8
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Numéro MDL MFCD00040468
Clé InChI XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
CID PubChem 79368
Nom IUPAC 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4°C to 13°C
Couleur Marron
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 65°C to 67°C (2.7 mbar)
Point d’éclair 14°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4590 to 1.462
Quantité 100 g
Beilstein 19, IV, 1604
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone and methanol
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquid