Learn More
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one, TRC
Code produit 30451730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451730 100 g 100g
30449344 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30451730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796065100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5394-63-8
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Synonyme Diketene Acetone Adduct
Nom IUPAC 2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
Poids de la formule 142.063