Learn More
2,2,6-triméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454577
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454577 1 g 1g
11464577 5 g 5g
11474577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21111.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2408-37-9 | C9H16O | 140.226 g/mol
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-La triméthylcyclohexanone est utilisée comme aromatisant. Elle est également utilisée pour préparer la terpène viz. bêta-ionone.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2408-37-9
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.226
Numéro MDL MFCD00045550
Clé InChI ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
CID PubChem 17000
Nom IUPAC 2,2,6-triméthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCC(C1=O)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Densité 0.904
Point d’ébullition 178°C to 179°C
Point d’éclair 51°C (125°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 1 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1905593
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,6-Trimethylcyclohexanone