Learn More
2,2,6-Triméthylcyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 2408-37-9 |
| Formule moléculaire | C9H16O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1,3-Trimethyl-2-cyclohexanone, 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-one, 2,6,6-Trimethylcyclohexanone, NSC 401659 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-7-5-4-6-9(2,3)8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CCCC(C)(C)C1=O |
| Nom IUPAC | 2,2,6-triméthylcyclohexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.22 |
| Poids de la formule | 140.1201 |