Learn More
2-(2-acétylhydrazino)-7-chloro-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine, TRC
Code produit 30004678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004678 100 mg 100mg
17971885 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA178600100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28910-89-6
Formule moléculaire C17 H15 Cl N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 326.78
Synonyme 2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Nom IUPAC N'-(7-chloro-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-2-yl)acétohydrazide
SMILES CC(=O)NNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Poids de la formule 326.0934