Learn More
2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)méthoxy]éthylester N-méthyl-L-valine, TRC
Code produit 30323768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323768 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323768 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA597115100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aciclovir N-Methyl-L-valinate
CAS 1346747-65-6
Formule moléculaire C14 H22 N6 O4
Quantité 100 mg
Synonyme L-Valine, N-methyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-Methyl-L-valinate, Aciclovir N-Methyl-L-valinate, Valacyclovir USP Related Compound C
Formule InChI InChI=1S/C14H22N6O4/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21)/t9-/m0/s1
SMILES CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nom IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)méthoxy]éthyl (2S)-3-méthyl-2-(méthylamino)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 338.36
Poids de la formule 338.1703