Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-[(2-amino-3-chlorophényl)thio]-benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[(2-Amino-3-chlorophenyl)thio]-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1798293-02-3 |
| Formule moléculaire | C14H12ClNO2S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Methyl 2-((2-Amino-3-chlorophenyl)thio)benzoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12ClNO2S/c1-18-14(17)9-5-2-3-7-11(9)19-12-8-4-6-10(15)13(12)16/h2-8H,16H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Sc2cccc(Cl)c2N |
| Nom IUPAC | 2-(2-amino-3-chlorophényl)sulfacylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.77 |
| Poids de la formule | 293.0277 |