Learn More
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
| CAS | 167869-21-8 |
| Formule moléculaire | C16H13NO3 |
| Numéro MDL | MFCD00671789 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=CC(OC)=C2N)OC3=C1C=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |