Learn More
2-(2-Aminoéthyl)pyridine, 95%
Code produit 10508523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10508523 1 g Flacon en verre 1g
10211473 10 g Flacon en verre 10g
10517373 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10508523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103690010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 2706-56-1 | C7H10N2 | 122,17 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2706-56-1
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00006367
Clé InChI XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
CID PubChem 75919
ChEBI CHEBI:74024
Nom IUPAC 2-pyridine-2-yléthanamine
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Aminoethyl)pyridine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0210g/mL
Point d’ébullition 105°C to 106°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.5340 to 1.538
Quantité 1 g
Beilstein 22, 434
Gravité spécifique 1.021
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common polar solvents,insoluble in non-polar solvents and oils
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement