Learn More
2-[(2-aminoéthyl)thio]ethan-1-ol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10501893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10501893 1 g 1g
10702967 5 g 5g
10744393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01634DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 24304-84-5
Formule moléculaire C4H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 121.198
Clé InChI ZRZOERYTFAWUQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethyl thio ethanol, 2-2-aminoethyl sulfanyl ethanol, 2-2-aminoethyl thio ethan-1-ol, ethanol,2-2-aminoethyl thio, 2-2-aminoethylthio ethanol, 2-2-aminoethylthio ethan-1-ol, 5-amino-3-thiapentane-1-ol, 2-amino-2-hydroxydiethylsulfite, 2-2-aminoethylsulfanyl ethanol
CID PubChem 90457
Nom IUPAC éthanol2-(2-aminoéthylsulfanyl)
SMILES C(CSCCO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
% min. CAS 90.0
Densité 1.1200g/mL
Plage de pourcentage du dosage 90%
Formule linéaire NH2CH2CH2SCH2CH2OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 121.2
Pourcentage de pureté 90%