Learn More
2-(2-Aminophényl)-1H-benzimidazole, TRC
Code produit 30321666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61879010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
CAS 5805-39-0
Formule moléculaire C13H11N3
Quantité 10 g
Synonyme 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)benzenamine, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole, 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 2-(o-Aminophenyl)benzimidazole, 2-[Benzimidazol-2-yl]benzenamine, G 620, G 620 (amine)
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
SMILES Nc1ccccc1c2nc3ccccc3[nH]2
Nom IUPAC 2-(1H-benzimidazol-2-il)anilina
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Poids de la formule 209.0953