Learn More
2-(2-aminophényl)benzimidazole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426740
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426740 5 g 5g
11436740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07034.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5805-39-0 | C13H11N3 | 209.25 g/mol
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(2-aminophényle)benzimidazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5805-39-0
Formule moléculaire C13H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 209.25
Numéro MDL MFCD00051496
Clé InChI YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzimidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzoimidazol-2-yl-phenylamine, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl aniline, benzenamine, 2-1h-benzimidazol-2-yl, 2-o-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl benzenamine, 2-benzimidazol-2-ylphenylamine
CID PubChem 79869
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Point de fusion 212°C to 216°C
Quantité 5 g
Beilstein 173018
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-(1H-1,3-benzodiazole-2-yl)aniline
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 98%