Learn More
2,2'-Anhydrouridine, MedChemExpress
Code produit 16469356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469356 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW012313
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Anhydrouridine
Forme physique Powder
CAS 3736-77-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10N2O5
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme 2,2'-Cyclouridine O2,2'-Cyclouridine
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (110.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@]1([H])N(C2=N3)C=CC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research