Learn More
Sel de diammonium de 2,2’-azino-bis(acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460447 1 g 1g
15470447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65535.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.69€
    59.65€ / 1g
    Économisez 11.04€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Substrat chromogène pour les dosages de peroxydase
Chromogenic substrate for peroxidase assays.2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is widely utilized as a peroxidase substrate suitable for use in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It plays an important role in the food industry to measure the antioxidant capacities of foods. It is used to observe the reaction kinetics of specific enzymes and involved in glucose estimating reagent in blood serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le substrat chromogène pour les dosages de peroxydase.2,2′-sel de diammonium d’Azino-bis( 3-éthylbenzthiazoline- 6-acide sulfonique) est largement utilisé comme substrat de peroxydase adapté aux procédures d’essai immunoenzymatique (ELISA). Il joue un rôle important dans l’industrie alimentaire pour mesurer les capacités antioxydantes des aliments. Il est utilisé pour observer la cinétique de réaction d’enzymes spécifiques et impliqué dans l’estimation du glucose réactif dans le sérum de sang.
Solubilité
Dissoudre dans de l’eau à 50 mg/ml. La solution peut être légèrement trouble.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30931-67-0
Formule moléculaire C18H24N6O6S4
Poids moléculaire (g/mol) 548.67
Numéro MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Clé InChI OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonyme ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
CID PubChem 91884754
Nom IUPAC diazanium ; 3-éthyl-2-[(E)-(3-éthyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazinylidène]-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Couleur Vert
Quantité 1 g
Beilstein 7329461
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Dissolve in water at 50mg/ml. Solution may be slightly hazy.
Poids de la formule 548.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt