Learn More
2,2’, azino-bis-(acide 3-éthylbenzthiazoline sulfonique), sel de diamonium, pour analyse CCM, MP Biomedicals™
Code produit 11486791 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486791 1 g 1g
11496791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486791 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219502301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    86.10€ / 1g
    Économisez 4.30€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 30931-67-0
Formule moléculaire C18H24N6O6S4
Poids moléculaire (g/mol) 548.67
Numéro MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Clé InChI OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonyme ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
CID PubChem 91884754
Nom IUPAC diammonium (2Z)-3-ethyl-2-{2-[(2Z)-3-ethyl-6-sulfonato-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]hydrazin-1-ylidene}-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt
Note relative au nom For TLC analysis
Couleur Vert
Quantité 1 g
Poids de la formule 548.7
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Salt
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]