Learn More
2,2’, azino-bis-(acide 3-éthylbenzthiazoline sulfonique), sel de diamonium, pour analyse CCM, MP Biomedicals™
Code produit 11496791 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496791 5 g 5g
11486791 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496791 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219502305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    253.05€ / 5g
    Économisez 12.95€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 30931-67-0
Formule moléculaire C18H24N6O6S4
Poids moléculaire (g/mol) 548.67
Numéro MDL MFCD00010404,MFCD00010404
Clé InChI OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonyme ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
CID PubChem 91884754
Nom IUPAC Diazanium ; 3-éthyl-2-[(E)-(3-éthyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazinylidène]-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt
Note relative au nom Pour l’analyse TLC
Couleur Vert
Quantité 5 g
Poids de la formule 548.7
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal