Learn More
Dichlorhydrate de 2,2‘-azobis(2-méthylpropionamidine), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10218502 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10218502 25 g Flacon en plastique 25g
10005650 50 g Bouteille en verre 50g
10698414 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10218502 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.10€
    45.65€ / 25g
    Économisez 7.45€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2997-92-4 | C8H18N6·2HCl | 271.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2997-92-4
Formule moléculaire C8H18N6·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 271.19
Numéro MDL MFCD00142725
Clé InChI LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-méthylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-méthylpropionamidine dihydrochloride, Catalyseur ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-méthyl-, dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
CID PubChem 76344
Nom IUPAC 2-[(1-amino-1-imino-2-méthylpropan-2-yl)diazenyl]-2-méthylpropanimidamide ; dihydrochlorure
SMILES CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2′-Azobis(2-méthylpropionamidine) dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Densité 0.4200 g/ml
Perte à la dessiccation 1 % max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 271.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.