Learn More
2,2’-biphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656162 100 g Flacon en plastique 100g
10193340 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.50€
    42.65€ / 100g
    Économisez 4.85€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1806-29-7
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00002210
Clé InChI IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
CID PubChem 15731
ChEBI CHEBI:28970
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyphényl)phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2′-Biphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108°C to 111°C
Couleur Beige à beige-gris
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 315°C
Point d’éclair 154°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4C6H4OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 989
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Biphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.