Learn More
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide, TRC
Code produit 30337726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337726 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB39931325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide
CAS 100137-02-8
Formule moléculaire C12 H10 N4 O2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10N4O2/c13-11(17)7-1-3-15-9(5-7)10-6-8(12(14)18)2-4-16-10/h1-6H,(H2,13,17)(H2,14,18)
SMILES NC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)N
Nom IUPAC 2-(4-carbamoilpiridin-2-il)piridina-4-carboxamida
Poids moléculaire (g/mol) 242.233
Poids de la formule 242.08