Learn More
2,2‘-Acide dicarboxylique de bipyridine-4,4’, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495167
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495167 1 g -
11405177 5 g 5g
11415177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22594.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide 2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylique : utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6813-38-3
Formule moléculaire C12H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 242.19
Numéro MDL MFCD00015430
Clé InChI FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
CID PubChem 688094
Nom IUPAC [2,2'-bipyridine]-4,4'-dicarboxylate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Point de fusion >310°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Poids de la formule 244.21
Pourcentage de pureté 98%