Learn More
Acide 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6813-38-3 |
| Formule moléculaire | C12H8N2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-carboxypyridine-2-yl)pyridine-4-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.2 |
| Poids de la formule | 244.0484 |