Learn More
2,2‘-Bipyridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492438 25 g 25g
11402448 100 g 100g
11412448 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15782.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.19€
    70.65€ / 25g
    Économisez 15.54€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Reagent for iron determinations.2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la détermination du fer. Le .2,2′-bipyridine agit comme ligand chélateur bidentate formant des complexes avec des ions de métaux de transition et présente une activité antifongique, antibactérienne et antivirale. Il est utilisé pour la détermination colorimétrique du fer ainsi que pour les indicateurs de réduction d’oxydation afin de confirmer la présence d’ions ferreux dans les sols. Il forme des complexes avec le ruthénium et le platine, qui présentent une luminescence intense pouvant avoir des applications pratiques. Complexes de bipyridine de cuivre(I) impliqués dans l’oxydation d’alcools en conditions aérobies.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques et légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-18-7
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.19
Numéro MDL MFCD00006212
Clé InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
CID PubChem 1474
ChEBI CHEBI:30351
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bipyridine
Point de fusion 70°C
Point d’ébullition 272°C to 273°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 113089
Merck Index 14,3347
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2,2’-bipyridine
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Bipyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Bipyridine