Learn More
Sel disodique hydraté de l'acide 2,2'-biquinoléine-4,4-dicarboxylique, TRC
Code produit 30331179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331179 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69354310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Biquinoline-4,4-dicarboxylic Acid Disodium Salt Hydrate
CAS 979-88-4
Formule moléculaire C20H10N2Na2O4 . xH2O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C20H12N2O4.2Na/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3cc(C(=O)[O-])c4ccccc4n3
Nom IUPAC disodique ;2-(4-carboxylatoquinol-2-yl)quinoline-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 388.3
Poids de la formule 388.0436