Learn More
2,2‘-Biquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454283 25 g 25g
11434283 1 g 1g
11444283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10907.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.308 g/mol
2,2'-Biquinoline is used as a reagent for spectrophotometric determination of Cu and as an indicator for titration of organolithium reagents, giving yellow-green charge-transfer complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,2′-biquinoléine est utilisée comme réactif pour la détermination spectrophotométrique du Cu et comme indicateur pour la titration des réactifs organolithiens, ce qui donne des complexes de transfert de charge jaune-vert.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,001 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-91-5
Formule moléculaire C18H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 256.308
Numéro MDL MFCD00006740
Clé InChI WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
CID PubChem 8412
Nom IUPAC 2-quinoline-2-ylquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Biquinoline
Point de fusion 193°C to 196°C
Quantité 25 g
Beilstein 187259
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.001g/L).
Poids de la formule 256.31
Pourcentage de pureté ≥98%