Learn More
2,2‘-Biquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744021 1 g Flacon en verre 1g
10419590 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10744021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106300010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-91-5
Formule moléculaire C18H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 256.3
Numéro MDL MFCD00006740
Clé InChI WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
CID PubChem 8412
Nom IUPAC 2-quinoline-2-ylquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Biquinoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 193°C to 196°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 23, II, 267
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1mg/l at 25°C. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in ether,acetone,benzene,chloroform
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons brillants
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Biquinoline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.