Learn More
2,2-Bis[4-(4-aminophénoxy)phényl]propane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is applied in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est appliqué dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’acétone et le diméthylsulfoxyde (DMSO).
Remarques
Stocker à température ambiante avec une ventilation adéquate. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane |
| Point de fusion | 127°C to 130°C |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Very slightly soluble in water. Soluble in acetone,Dimethyl sulfoxide(DMSO). |
| Poids de la formule | 410.52 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P330-Rincer la bouche.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisbenzenamine