Learn More
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, 85%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane |
| CAS | 1675-54-3 |
| Formule moléculaire | C21H24O4 |
| Numéro MDL | MFCD00080480 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC(C)(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.41 |
| Pourcentage de pureté | 85% |