Learn More
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2’,2’-nitrilotriéthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430707 500 g 500g
11410707 25 g 25g
11420707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22515.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
It is used as a biological buffer, organic synthesize, chemical & pharmaceutical intermediate. It is suitable for fractionation of hemoglobin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme tampon biologique, synthétiseur organique, intermédiaire pharmaceutique & chimique. Il convient au fractionnement de l’hémoglobine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (209,2 g/l), 20°C et à l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.242
Numéro MDL MFCD00002853
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
CID PubChem 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Point de fusion 102°C to 105°C
Formule linéaire (HOCH2)3CN(CH2CH2OH)2
Quantité 500 g
Beilstein 2205275
Informations sur la solubilité Soluble in water (209.2g/L),at 20°C and alcohol.
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté ≥98%