Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2’,2’’-nitrilotriéthanol, 99+ %, pour la biochimie
Code produit 10711274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10711274 500 g 500g
10797582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711274 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327725000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Numéro MDL MFCD00002853
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
CID PubChem 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Absorbance (0.1M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 340nm, 0.04 max. at 280nm
% min. CAS 99
% max. CAS 100
Point de fusion 103.0°C to 104.0°C
Couleur Jaune à orange
pH 8.8 to 11.0 (1% aq. soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.