Learn More
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10437730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437730 1 kg Flacon en plastique 1kg
10265050 500 g Flacon en plastique 500g
11955071 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10437730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147970010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4767-03-7
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Clé InChI PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Point de fusion 185.0°C to 190.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(CH2OH)2CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 03,401
Merck Index 15,3277
Synonyme 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque
CID PubChem 78501
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid