Learn More
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique, TRC
Code produit 30338797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338797 50 g 50g
30334183 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30338797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB44744850G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethylolpropionic acid
CAS 4767-03-7
Formule moléculaire C5 H10 O4
Quantité 50 g
Synonyme Propionic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 2,2-Bis(methylol)propionic acid, 2,2-Dihydroxymethylpropanoic acid, 2,2-Dimethylolpropionic acid, 3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropionic acid, Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Bis-MPA, DMPA, Dimethylolpropionic acid, NSC 96616, Nikkamer PA, Propanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, α,α-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, α,α-Dimethylolpropionic acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 134.1305
Poids de la formule 134.0579