Learn More
2,2'-bis(trifluorométhyl)benzidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595976 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595976 25 g 25g
15575976 1 g 1g
15585976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15595976 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457570250
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 341-58-2 | C14H10F6N2 | 320.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 341-58-2
Formule moléculaire C14H10F6N2
Poids moléculaire (g/mol) 320.24
Numéro MDL MFCD00190155
Clé InChI NVKGJHAQGWCWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bis trifluoromethyl benzidine, 2,2'-bis trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4-4-amino-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 2,2'-bis-trifluoromethyl-biphenyl-4,4'-diamine, tfmb, 2,2'-bis trifluoromethyl-4,4'-biphenyldiamine, 4,4'-diamino-2,2'-bis trifluoromethyl biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 2,2'-bis trifluoromethyl, 4-4-azanyl-2-trifluoromethyl phenyl-3-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 629349
Nom IUPAC 2,2'-bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Point de fusion 183.0°C to 184.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 320.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.