Learn More
Ester pinacol dʼacide 2,2‘-bithiophène-5-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487847 1 g 1g
15497847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37989.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 479719-88-5 | C14H17BO2S2 | 292.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 479719-88-5
Formule moléculaire C14H17BO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 292.22
Numéro MDL MFCD04039974
Clé InChI HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 3592790
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(5-thiophène-2-ylthiophène-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 35°C to 38°C
Couleur Bleu-vert à blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 292.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide fusionné