Learn More
Acide 2,2-bithiophène-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10674745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10674745 10 g -
10531682 250 mg -
10212542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10674745 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14601EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2060-55-1
Formule moléculaire C9H6O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 210.265
Clé InChI PTNWHEHDBNNKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene-5-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2,2-bithiophene-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-carboxylicacid, 2,2' bithiophenyl-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-ca, 5-carboxy-2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl-5'-carboxylic, 5-2-thienyl-2-thiophenecarboxylic acid
CID PubChem 150965
Nom IUPAC Acide 5-thiophène-2-ylthiophène-2-carboxylique
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté 97%