Learn More
2,2’-bithiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10117420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
20 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10117420 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10289830 20 g Flacon en verre 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402690025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-97-7
Formule moléculaire C8H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 166.27
Numéro MDL MFCD00005414
Clé InChI OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
CID PubChem 68120
ChEBI CHEBI:36821
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylthiophène
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Bithiophene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 35.0°C
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 19, 32
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 166.27
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Bithiophene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.