Learn More
2,2’-bithiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
20 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
2.50g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10289830 20 g Flacon en verre 20g
10117420 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10289830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 402690200
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-97-7
Formule moléculaire C8H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 166.27
Numéro MDL MFCD00005414
Clé InChI OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
CID PubChem 68120
ChEBI CHEBI:36821
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylthiophène
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Bithiophene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 35.0°C
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 20 g
Beilstein 19, 32
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 166.27
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bithiophene
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.