Learn More
2,2‘-Bithiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419453 1 g 1g
11429453 5 g 5g
11439453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12335.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.256 g/mol
2,2'-Bithiophene is used as a precursor in the preparation of 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophene , which is used for the synthesis of small molecules and polymer semiconductors for organic field-effect transistor (OFETs), organic light-emitting diode (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) and Organic Photovoltaic (OPV) applications. It is associated with aryl iodides and involved in rhodium catalyzed arylation of heteroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′-bithiophène est utilisé comme précurseur dans la préparation de 5,5′ -bis(triméthylstannyl)-2,2′-bithiophène , qui est utilisé pour la synthèse de petites molécules et de semi-conducteurs de polymères pour les applications de transistor à effet de terrain organique (OFETS), de diode électroluminescente organique (OLED), de diode à émission de lumière plastique (PLEADED) et de photovoltaïque organique (OPV). Il est associé à des iodures dʼaryle et impliqué dans lʼarylation catalysée par le rhodium des hétéroarènes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-97-7
Formule moléculaire C8H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 166.256
Numéro MDL MFCD00005414
Clé InChI OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
CID PubChem 68120
ChEBI CHEBI:36821
Nom IUPAC 2-thiophène-2-ylthiophène
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bithiophene
Point de fusion 30°C to 33°C
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 3039
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.27
Pourcentage de pureté 98%