Learn More
Chlorhydrate de 2-(2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)éthan-1-amine, TRC
Code produit 30339398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339398 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB99851025MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Formule moléculaire C10H14NO2Br • HCl
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
Nom IUPAC clorhidrato de 2-(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)etanamina
Poids moléculaire (g/mol) 260.133646