Learn More
Chlorhydrate de 2-(2-bromo-4,5-diméthoxyphényl)éthan-1-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 103275-23-6 |
| Formule moléculaire | C10H14NO2Br • HCl |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl |
| Nom IUPAC | clorhidrato de 2-(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)etanamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.133646 |