Learn More
Acide 2-(2-bromo-6-chlorophényl)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Bromo-6-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 37777-77-8 |
| Formule moléculaire | C8H6O2ClBr |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Chloro-6-bromophenylacetic Acid, 2-Bromo-6-chlorobenzeneacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Br |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2-bro-6-chlorophényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.49 |
| Poids de la formule | 247.924 |