Learn More
Acide 2-(2-bromo-6-chlorophényl)acétique, TRC
Code produit 30330924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30330924 50 mg 50mg
30335796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30330924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB59429050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromo-6-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 37777-77-8
Formule moléculaire C8H6O2ClBr
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Chloro-6-bromophenylacetic Acid, 2-Bromo-6-chlorobenzeneacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Br
Nom IUPAC Acide 2-(2-bro-6-chlorophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 249.49
Poids de la formule 247.924