Learn More
2-(2-bromoacétyl)thiazole, 97 %, Acros Organics
Code produit 15209736 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15209736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15209736 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3292-77-1
Formule moléculaire C5H4BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 206.06
Numéro MDL MFCD06411540
Clé InChI AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
CID PubChem 2795212
Nom IUPAC 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromoacetyl)thiazole
Point de fusion 52.0°C to 55.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.06
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.