Learn More
2-(2-bromoéthyle)-1,3-dioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304394 50 g 50g
11394384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304394 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00958.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Provides a useful means of introducing a masked β-formylethyl group. In comparison with the corresponding dioxolane (following entry), the dioxane is more stable to acid, and the Grignard is thermally stable. Reaction of the Grignard with an acid chloride gives the ketone in high yield without further reaction to the tertiary alcohol. Subsequent hydrolysis of the 1,3-dioxane gives the -ketoaldehyde. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxane, Fournit un moyen utile d’introduire un groupe de ß-formyléthyl masqué. Par rapport au dioxolane correspondant (entrée suivante), le dioxane est plus stable à l’acide et le Grignard est thermiquement stable. La réaction du Grignard avec un chlorure d’acide donne à la cétone un rendement élevé sans autre réaction à l’alcool tertiaire. L’hydrolyse subséquente du 1,3-dioxane donne le-cétoaldéhyde. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il n’est pas soluble dans l’eau mais dans un solvant organique tel que l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air, à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33884-43-4
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00006567
Clé InChI KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
CID PubChem 520656
SMILES CC(Br)C1OCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Densité 1.434
Point d’ébullition 67°C to 70°C (3 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 50 g
Beilstein 1421628
Informations sur la solubilité It is not soluble in water but soluble in organic solvent such as ethanol.
Nom IUPAC 2-(1-bromoéthyl)-1,3-dioxane
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 98%