Learn More
2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxane, TRC
Code produit 30345323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6871751G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS 33884-43-4
Formule moléculaire C6H11BrO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
SMILES BrCCC1OCCCO1
Nom IUPAC 2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 195.05
Poids de la formule 193.9942