Learn More
2-(2-bromophényl)furane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10432684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10432684 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46210DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromophenyl)furan
CAS 38527-58-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C10H7BrO
Numéro MDL MFCD08435878
Quantité 1 g
Synonyme 2-2-bromophenyl furan, furan,2-2-bromophenyl
Clé InChI YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)Br
Nom IUPAC 2-(2-bromophényl)furane
Poids moléculaire (g/mol) 223.069
CID PubChem 11615504
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%